1598347
USP
Ramipril-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-1H-cyclopenta[e]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure-ethylester, Ramipril-diketopiperazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ramipril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ramipril
- Ramipril Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable