1563320
USP
Probucol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,3′,5,5′-Tetra-tert.-butyl-4,4‘-diphenochinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
probucol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3
InChIKey
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable