1559629
USP
Pregabalin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pregabalin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
AYXYPKUFHZROOJ-SSDOTTSWSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable