1548225
USP
Kaliumcitrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Kaliumcitrat Monohydrat, Trikalium-citrat Monohydrat, Zitronensäure Trikaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
potassium citrate
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable