1494895
USP
Pantoprazolnatrium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Pantoprazol Natrium Sesquihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pantoprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C16H16F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15-16,21H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChIKey
QHNXIKDJFYGZTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable