1483447
USP
Oxiconazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Oxiconazol-verwandte Verbindung B, (Z)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethanon-oxim
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxiconazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9Cl2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(15-17)6-16-4-3-14-7-16/h1-5,7,17H,6H2/b15-11+
InChIKey
WDFDJSRQMAZXEJ-RVDMUPIBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable