1463268
USP
Nicardipine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
nicardipine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-6-5-7-12(8-11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChIKey
MCTRZKAKODSRLQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable