1431556
USP
Methyloleat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-cis-9-octadecenoat, Methyloleat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
10 mmHg ( 205 °C)
API-Familie
methyl oleate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChIKey
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate