1338324
USP
Imiquimod-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
imiquimod
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
InChIKey
CXYOCSTZCULCAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable