1296100
USP
Glycopyrrolat-verwandte Verbindung L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat, Cyclopentylmandelsäure-methylester, Methyl-cyclopentylphenylglycolat, NSC 93811
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glycopyrrolate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3
InChIKey
FGMUSNHTKNGVQD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable