1285884
USP
Fluticasonpropionat-Auflösungsmischung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluticasone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.