1268794
USP
Etonogestrel-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
13-Ethyl-11-methylengon-4-en-3,17-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etonogestrel
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20-11-12(2)19-15-7-5-14(21)10-13(15)4-6-16(19)17(20)8-9-18(20)22/h10,15-17,19H,2-9,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20?/m0/s1
InChIKey
QSUOYDLHCFPVMW-XFAGIWRCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable