1231615
USP
Ecamsul-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Benzendimethanol, p-Phenylendicarbinol, p-Phenylenedimethanol, p-Xylol-α,α′-diol, p-Xylylendialkohol, NSC 5097
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ecamsule
Hersteller/Markenname
USP
bp
138-143 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable