1161010
USP
Cyproheptadin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cyproheptadine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
InChIKey
QPJORFLSOJAUNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Cyproheptadine Hydrochloride
- Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable