1140349
USP
Clonazepam-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Brom-N-[2-(2-chlorbenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clonazepam
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChIKey
XSTMFEOLMKEEMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable