1086822
USP
Wasserfreies Calciumgluconat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Calcium D-Gluconat, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure Hemicalciumsalz, Gluconsäure Hemicalciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcium gluconate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
InChIKey
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable