Wichtige Dokumente
1039390
USP
Antimony trioxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Antimon(III)-Oxid, Diantimontrioxid
About This Item
Hersteller/Markenname
USP
bp
1550 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
655 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
InChIKey
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)