1021703
USP
Nitrofurantoin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(5-Nitrofurfurylidenamino)-hydantoinsäure, N-(Aminocarbonyl)-N-{[(5-nitro-2-furanyl)-methylen]-amino}-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nitrofurantoin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C8H8N4O6/c9-8(15)11(4-7(13)14)10-3-5-1-2-6(18-5)12(16)17/h1-3H,4H2,(H2,9,15)(H,13,14)/b10-3+
InChIKey
URYZARAFMQWNPZ-XCVCLJGOSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable