Wichtige Dokumente
SY3H98B97CF6
Synthonix Corporation
Methyl 4-Chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M75775-250MG
500,91 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M75775-250MG
500,91 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-6-4-7(10(12)14-3)9(13-2)5-8(6)11/h4-5H,1-3H3
InChIKey
BHDSOPMNWOXJJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75775.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)