Merck
SY3H98B97776
Synthonix Corporation
2,2-difluoro-2-phenylethan-1-amine
Größe auswählen
250 MG
255,96 €
1 G
415,18 €
Lieferanten-SKU: D24253-250MG
255,96 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
255,96 €
1 G
415,18 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D24253-250MG
255,96 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c9-8(10,6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,11H2
InChIKey
FZUZAXBAUSXGAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24253.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24253.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)