Wichtige Dokumente
SY3H98B976C6
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic Acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C75504-250MG
304,95 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C75504-250MG
304,95 €
Iupac Name
(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
MXOUPSVVAIWFKQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75504.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)