Merck
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
Größe auswählen
250 MG
304,95 €
1 G
586,64 €
5 G
1.370,48 €
Lieferanten-SKU: B76715-250MG
304,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
304,95 €
1 G
586,64 €
5 G
1.370,48 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B76715-250MG
304,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)