Merck
SY3H98B97471
Synthonix Corporation
N-Boc-3-bromo-L-alanine Methyl Ester
Größe auswählen
250 MG
182,48 €
1 G
402,93 €
5 G
1.235,76 €
Lieferanten-SKU: B75057-250MG
182,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
182,48 €
1 G
402,93 €
5 G
1.235,76 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B75057-250MG
182,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R)-3-bromo-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1
InChIKey
ODLDPRMMKCMNMD-LURJTMIESA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75057.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75057.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)