Wichtige Dokumente
SY3H98B9733F
Synthonix Corporation
4-Amino-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A76110-250MG
1.480,71 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A76110-250MG
1.480,71 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-5-3-9(8-7-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2,6H2
InChIKey
APQVXCJWAKCUGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76110.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)