Merck
SY3H98B97281
Synthonix Corporation
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Größe auswählen
250 MG
304,95 €
1 G
635,63 €
5 G
1.554,20 €
Lieferanten-SKU: A74842-250MG
304,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
304,95 €
1 G
635,63 €
5 G
1.554,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A74842-250MG
304,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-7-5-6-3-1-2-4-10(6)9-7/h1-5H,(H2,8,9)
InChIKey
GHTCDIMLJVTPEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74842.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74842.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)