Merck
SY3H95ECD8F7
Synthonix Corporation
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
Größe auswählen
1 G
151,86 €
5 G
378,44 €
Lieferanten-SKU: M3389-1G
151,86 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
151,86 €
5 G
378,44 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M3389-1G
151,86 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-3-15-11(14)9-7-13-6-8(2)4-5-10(13)12-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
BFYXMAOPTOBSJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3389.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3389.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)