Merck
SY3H95ECD75A
Synthonix Corporation
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-amine
Größe auswählen
1 G
96,74 €
5 G
206,97 €
10 G
329,45 €
Lieferanten-SKU: C7442-1G
96,74 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
96,74 €
5 G
206,97 €
10 G
329,45 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C7442-1G
96,74 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-1-2-6-9-5(8)3-11(6)10-4/h1-3H,8H2
InChIKey
VEHNVCGISXDBIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7442.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7442.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)