Merck
SY3H95E5DE24
Synthonix Corporation
1-tert-Butyl 2-methyl 2-(chloromethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Größe auswählen
100 MG
292,70 €
250 MG
525,41 €
500 MG
843,84 €
Lieferanten-SKU: B65318-100MG
292,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
292,70 €
250 MG
525,41 €
500 MG
843,84 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B65318-100MG
292,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl 2-(chloromethyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20ClNO4/c1-11(2,3)18-10(16)14-7-5-6-12(14,8-13)9(15)17-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
WIMCDPQKIZDLLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65318.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65318.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)