Merck
SY3H7CF29050
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
Größe auswählen
250 MG
182,48 €
1 G
329,45 €
Lieferanten-SKU: C64086-250MG
182,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
182,48 €
1 G
329,45 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C64086-250MG
182,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-19-9-13-12-8-10(18)6-7-15(12)21-14-5-3-2-4-11(14)16(13)17(19)20/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
UEFINICFHHBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64086.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64086.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)