Merck
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.61
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)