Merck
SY3H7CF28E27
Synthonix Corporation
8-Bromochromane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-bromochromane
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
InChIKey
YJOORJDFGHETSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63715.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63715.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)