Merck
SY3H6E416875
Synthonix Corporation
Isopropenyl p-nitrophenyl carbonate
Größe auswählen
100 MG
304,95 €
250 MG
476,42 €
1 G
941,82 €
Lieferanten-SKU: P64600-100MG
304,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
304,95 €
250 MG
476,42 €
1 G
941,82 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P64600-100MG
304,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-nitrophenyl prop-1-en-2-yl carbonate
Inchi Code
1S/C10H9NO5/c1-7(2)15-10(12)16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6H,1H2,2H3
InChIKey
RAYSDFXTXTZOJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64600.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64600.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)