Wichtige Dokumente
SY3H6E413236
Synthonix Corporation
(2S)-2-(fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F60389-100MG
488,66 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F60389-100MG
488,66 €
Iupac Name
(S)-2-(fluoromethyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C4H8FN.C2HF3O2/c5-3-4-1-2-6-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,6H,1-3H2;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
InChIKey
UYIMXDUXSJWJOJ-WCCKRBBISA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60389.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)