Wichtige Dokumente
SY3H6E41309A
Synthonix Corporation
1-Ethynyl-4-fluoronaphthalene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E64307-250MG
366,19 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E64307-250MG
366,19 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-ethynyl-4-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C12H7F/c1-2-9-7-8-12(13)11-6-4-3-5-10(9)11/h1,3-8H
InChIKey
ARSKESVWCAQYBW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64307.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)