Merck
SY3H6E4123C4
Synthonix Corporation
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-homocysteine
Größe auswählen
100 MG
255,96 €
250 MG
464,17 €
Lieferanten-SKU: D66152-100MG
255,96 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
255,96 €
250 MG
464,17 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D66152-100MG
255,96 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(tert-butoxycarbonyl)-D-homocysteine
Inchi Code
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-6(4-5-15)7(11)12/h6,15H,4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChIKey
PQADCRYOPOVXDV-ZCFIWIBFSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66152.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66152.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)