Wichtige Dokumente
SY3H6E40FCE7
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B61211-100MG
157,98 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B61211-100MG
157,98 €
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12FNO4/c1-11(2,3)17-10(14)8-5-4-7(12)6-9(8)13(15)16/h4-6H,1-3H3
InChIKey
JLGPJOUWLXCECT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61211.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)