Wichtige Dokumente
SY3H6E40FB45
Synthonix Corporation
6-Bromo-1,2-dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B63221-100MG
170,23 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B63221-100MG
170,23 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-bromo-1,2-dimethyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-11-8-4-3-7(10)5-9(8)12(6)2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XXPOCWQCTILEQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63221.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)