Wichtige Dokumente
SY3H6E40F0EE
Synthonix Corporation
tert-butyl (3R,4R)-rel-3-amino-4-methoxypiperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B60394-100MG
476,42 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B60394-100MG
476,42 €
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-3-amino-4-methoxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-5-9(15-4)8(12)7-13/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
UVHQBZOMYULIOZ-RKDXNWHRSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60394.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)