Merck
SY3H6E40F02D
Synthonix Corporation
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Größe auswählen
100 MG
182,48 €
250 MG
304,95 €
500 MG
537,65 €
Lieferanten-SKU: B21699-100MG
182,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
182,48 €
250 MG
304,95 €
500 MG
537,65 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.99
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B21699-100MG
182,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
InChIKey
PYMVKLCRJYMSGC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21699.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21699.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)