Merck
SY3H580D8910
Synthonix Corporation
2-aminospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-aminospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c11-10(8(12)13)6-9(7-10)4-2-1-3-5-9/h1-7,11H2,(H,12,13)
InChIKey
ZEVOQISSNBUSTP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59992.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59992.html