Merck
SY3H3D682531
Synthonix Corporation
2,4,6-Trichlorophenyl Formate
Größe auswählen
1 G
79,60 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
Lieferanten-SKU: T44210-1G
79,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
79,60 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T44210-1G
79,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4,6-trichlorophenyl formate
Inchi Code
1S/C7H3Cl3O2/c8-4-1-5(9)7(12-3-11)6(10)2-4/h1-3H
InChIKey
YSUDXADDVAYVNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/44210.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/44210.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)