Merck
SY3H3D6821C8
Synthonix Corporation
Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
Größe auswählen
250 MG
82,05 €
1 G
96,74 €
5 G
182,48 €
Lieferanten-SKU: S50420-250MG
82,05 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
82,05 €
1 G
96,74 €
5 G
182,48 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S50420-250MG
82,05 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen triphosphate
Inchi Code
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-29(22,25-27(16,17)18)26-28(19,20)21;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChIKey
ZVYJLRIYZWQWPE-WFIJOQBCSA-L
Lagertemp.
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/50420.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50420.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)