Merck
SY3H3D681C24
Synthonix Corporation
Isopropyl 3-aminobenzoate
Größe auswählen
1 G
89,39 €
5 G
96,74 €
10 G
108,99 €
Lieferanten-SKU: P52939-1G
89,39 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
89,39 €
5 G
96,74 €
10 G
108,99 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P52939-1G
89,39 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
isopropyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,11H2,1-2H3
InChIKey
OLNWTCOHKOKNJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52939.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52939.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)