Merck
SY3H3D6811DC
Synthonix Corporation
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H
InChIKey
UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Slightly pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44485.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/44485.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)