Wichtige Dokumente
SY3H3D681132
Synthonix Corporation
(2-(Methylamino)pyridin-3-yl)methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M58451-100MG
78,37 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M58451-100MG
78,37 €
Iupac Name
(2-(methylamino)pyridin-3-yl)methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-N-methylglycinate
Inchi Code
1S/C15H23N3O4/c1-15(2,3)22-14(20)18(5)9-12(19)21-10-11-7-6-8-17-13(11)16-4/h6-8H,9-10H2,1-5H3,(H,16,17)
InChIKey
SREJHHORJXVQGX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58451.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)