Merck
SY3H3D681049
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Größe auswählen
100 MG
78,37 €
250 MG
84,50 €
1 G
90,62 €
Lieferanten-SKU: M56231-100MG
78,37 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
78,37 €
250 MG
84,50 €
1 G
90,62 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M56231-100MG
78,37 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-3-4-11(13)12(9-10)16-2/h3-4,9H,5-8,13H2,1-2H3
InChIKey
LUYPGLRYFIVYTH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Purple to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/56231.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56231.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)