Wichtige Dokumente
SY3H3D68059F
Synthonix Corporation
6-Methylthiochroman-4-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M52499-250MG
108,99 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M52499-250MG
108,99 €
Iupac Name
6-methyl-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChIKey
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52499.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)