Merck
SY3H3D6802F9
Synthonix Corporation
2-(Methylamino)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChIKey
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49260.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49260.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)