Wichtige Dokumente
SY3H3D67FE7E
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M48678-100MG
78,37 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M48678-100MG
78,37 €
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4,10H,1H3
InChIKey
WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48678.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)