Merck
SY3H3D6779BE
Synthonix Corporation
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
Größe auswählen
250 MG
84,50 €
1 G
90,62 €
5 G
96,74 €
Lieferanten-SKU: B45570-250MG
84,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
84,50 €
1 G
90,62 €
5 G
96,74 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B45570-250MG
84,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChIKey
VQDUFYPJCUBGQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/45570.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45570.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)